Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de tubes Cryobank non codés Nunc™
Description
Stockez vos échantillons diagnostiques et biologiques dans de l’azote liquide en phase vapeur dans les systèmes de flacons non codés Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank, compatibles avec l’équipement de bouchage / débouchage et les options d’étiquetage. Les produits Cryobank sont disponibles dans une gamme de volumes de 0,5 L à 5,0 L, et complétés par une gamme de certifications.
Suivi en toute sécurité
- La structure robuste en une seule pièce élimine le risque de chute des étiquettes lors du stockage cryogénique, ce qui préserve l’identité des précieux échantillons
Format de stockage optimisé
- Les tubes Cryobank sont disponibles en racks de microplaques au format de faible encombrement ou peuvent être stockés dans des cryoboîtes standard selon vos préférences.
- Le format de microplaque est compatible avec vos pipettes manuelles multicanaux et vos équipements de manipulation de liquides automatisés
- Une fonction anti-rotation assure la compatibilité avec les équipements de débouchage / bouchage automatisés dans des versions à canal unique, à 8 canaux ou rack complet pour répondre aux nombreuses exigences de débit.
- Le bouchon en polypropylène avec joint d’étanchéité en TPE permet une meilleure étanchéité pendant le stockage à haute ou à basse température.
- La surface à faible liaison permet une récupération maximale des échantillons à faible concentration
Certifiés capables de répondre à vos besoins de stockage
- Certifiés CE et conformes à la norme IATA pour l’utilisation diagnostique et le transport
- Certifiés exempts de DNAse / RNAse (0,5 / 1,0 ml), apyrogènes (test LAL), non toxiques (test USP de classe VI)
- Niveau d’assurance de stérilité 106 pour le stockage des échantillons les plus sensibles
Contrôle qualité rigoureux
- Validation des tests de fuite effectuée lors du processus de fabrication pour garantir le maintien de l’intégrité des échantillons
Spécification
Spécification
| Description | 374087 |
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Capacité (métrique) | 0,5 ml |
| Matériau | PP (bouchon) |
| Stérilité | Stérile |
| Type | CryoBank |
| Codage | Aucun |
| Type de flacon | Cryobank |
| Couleur | Transparent (fermeture) |
| Conditionnement | En rack, 96 x 10 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.