Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de tubes Cryobank non codés Nunc™
Description
Stockez vos échantillons diagnostiques et biologiques dans de l’azote liquide en phase vapeur dans les systèmes de flacons non codés Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank, compatibles avec l’équipement de bouchage / débouchage et les options d’étiquetage. Les produits Cryobank sont disponibles dans une gamme de volumes de 0,5 L à 5,0 L, et complétés par une gamme de certifications.
- Tube cryobank avec rack
- Comprend des codes 2D imprimés sur les tubes
- Chaque rack comprend 48 tubes
- Stockage de -80°C à -176°C
- Tube non codé
- Stérile
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Capacité (métrique) | 5 ml |
| Matériau | Polypropylene (Cap) |
| Stérilité | Stérile |
| Type | Cryobank |
| Codage | Aucun |
| Type de flacon | Cryobank |
| Couleur | Clear (Closure) |
| Conditionnement | En portoirs, 48 |
| Nb par paquet | 48 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.