Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de tubes Cryobank non codés Nunc™
GREENER_CHOICE
Product Code. 10309822
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
5 ml
Couleur de bouchon:
Transparent
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
En portoirs, 48
En rack, 96 x 10
En rack, 96 x 10
En vrac, 11 sachets de 48 tubes/boîte
En vrac, 20 sachets de 48 tubes/boîte
Rack, 96 x 2
Unit Size:
480 pièces
528 pièces
960 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10309822
Brand: Thermo Scientific™ 374089
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Faites passer le stockage cryogénique traditionnel à la puissance supérieure avec des racks de la taille d’une microplaque standard, disposant d’une capacité de stockage plus importante par rapport à celle des cryoboîtes standard.
Stockez vos échantillons diagnostiques et biologiques dans de l’azote liquide en phase vapeur dans les systèmes de flacons non codés Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank, compatibles avec l’équipement de bouchage / débouchage et les options d’étiquetage. Les produits Cryobank sont disponibles dans une gamme de volumes de 0,5 L à 5,0 L, et complétés par une gamme de certifications.
Suivi en toute sécurité
  • La structure robuste en une seule pièce élimine le risque de chute des étiquettes lors du stockage cryogénique, ce qui préserve l’identité des précieux échantillons
Format de stockage optimisé
  • Les tubes Cryobank sont disponibles en racks de microplaques au format de faible encombrement ou peuvent être stockés dans des cryoboîtes standard selon vos préférences.
  • Le format de microplaque est compatible avec vos pipettes manuelles multicanaux et vos équipements de manipulation de liquides automatisés
  • Une fonction anti-rotation assure la compatibilité avec les équipements de débouchage / bouchage automatisés dans des versions à canal unique, à 8 canaux ou rack complet pour répondre aux nombreuses exigences de débit.
  • Le bouchon en polypropylène avec joint d’étanchéité en TPE permet une meilleure étanchéité pendant le stockage à haute ou à basse température.
  • La surface à faible liaison permet une récupération maximale des échantillons à faible concentration
Certifiés capables de répondre à vos besoins de stockage
  • Certifiés CE et conformes à la norme IATA pour l’utilisation diagnostique et le transport
  • Certifiés exempts de DNAse / RNAse (0,5 / 1,0 ml), apyrogènes (test LAL), non toxiques (test USP de classe VI)
  • Niveau d’assurance de stérilité 106 pour le stockage des échantillons les plus sensibles
Contrôle qualité rigoureux
  • Validation des tests de fuite effectuée lors du processus de fabrication pour garantir le maintien de l’intégrité des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description 374089
Couleur de bouchon Transparent
Capacité (métrique) 1 ml
Matériau PP (bouchon)
Stérilité Stérile
Type CryoBank
Codage Aucun
Type de flacon Cryobank
Couleur Transparent (fermeture)
Conditionnement En rack, 96 x 10
Nb par paquet 960
Nbre par carton 960
Gamme de produits Nunc
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.