Learn More
Thermo Scientific™ Bandelettes Nunc™ NucleoLink™
Idéale pour les tests d’hybridation grâce à la résine résistante à la chaleur, la conception unique des barrettes en modules sécables offre une flexibilité irréprochable, une lecture précise et un lavage efficace.
Marque: Thermo Scientific™ 248259
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 2.80000kg
Description
Idéal pour les tests d’hybridation en raison de la résine résistante à la chaleur, la conception unique des barrettes Thermo ScientificTM NuncTM NucleoLinkTM offre une flexibilité sans erreur ; chaque puits se verrouille dans le cadre et maintient la même hauteur pour fournir une lecture précise et un lavage efficace.
Repoussez les limites de votre analyse et évaluez vos performances avec des cadres et des barrettes qui sont parfaits pour la liaison des nucléotides (par exemple, ADN et ARN) et pour les tests d’hybridation.- Remplacent les méthodes de détection laborieuses comme l’électrophorèse sur gel et le Southern blot
- Utilisables avec une quelconque détection “de type ELISA” et méthode de mesure
- Compatibles avec les lecteurs de microplaques standard
- Consiste en 1 × 8 barrettes dans un cadre en format 96 puits
- Puits en forme de V, à fond plat et lisible et parois minces (0,35 mm)
- Résistance aux températures de -20° à +120°C
- Volume utile : Barrettes de 100 μl
Spécification
Barrettes sécables | |
234 mm2 | |
Colorimétrique | |
1 440 boîtes | |
Nunc™ | |
Cadre | |
330 μL | |
100 μl | |
330 μl | |
Protocoles d'hybridation | |
12 par plateau ; 120 par sachet | |
1440/boîte |
Bandes | |
Barrette à 8 puits | |
1 x 8 | |
Covalent | |
Transparent | |
Polymère thermostable activé | |
8 | |
Exclusif | |
Rond | |
1440 par boîte (correspond à 120 supports) | |
Néant | |
ADN |