Learn More
Thermo Scientific™ Plaque à puits unique Nunc™ OmniTray™
Code produit. p-4524650
Click to view available options
Traitement de surface:
Non traité
Nunclon Delta
Nbre par carton:
60
90
Conditionnement:
60 pièces
90 pièces
Code produit. 10591653
Marque: Thermo Scientific™ 140156
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Analysez des bibliothèques, l’hybridation d’ADN, les techniques standard de boîte de Pétri et la prolifération bactérienne grâce aux plateaux Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™.
Fabriqués en polystyrène transparent avec un encombrement standard des microplaques, les plateaux OmniTrays™ Thermo Scientific™ Nunc™ sont parfaits pour les bibliothèques d’écrans et l’hybridation d’ADN. Disponible en version standard avec 2 coins entaillés et en version rectangulaire optimisée pour l’automatisation. Surface traitée pour la culture cellulaire ou non traitée pour la croissance bactérienne et l’isolement des colonies.
Caractéristiques :
  • Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques et le comptage des colonies.
  • Le polystyrène non traité est hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation.
  • Les surfaces non traitées sont idéales pour ajouter le revêtement en laboratoire.
  • La surface traitée pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta est une surface hydrophile qui facilite l’adhérence et la croissance des cellules.
  • Clarté optique rendant les colonies faciles à voir.
  • Le plateau peut être congelé à -20°C.
Le plateau Nunc OmniTray agit comme :
  • Support pour membrane lors des opérations de dot blotting
  • Conteneur pour les étapes de dénaturation, d’hybridation et de lavage
  • Conteneur de stockage pour membranes
Réf. N ° : 140156 et 140175
  • Forme rectangulaire améliorée convenant idéalement aux systèmes de prélèvement et d’affichage automatiques
Recommandées dans les cas suivants :
  • Dot blotting
  • Dénaturation / hybridation / lavage
  • Croissance bactérienne
  • Stockage de membranes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc sont conformes à la recommandation de l'American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Couleur de bouchon Transparent
Bouchon inclus Fermeture incluse
Matériau du bouchon Polystyrène
Forme du fond Rectangulaire
Capacité (métrique) 90 ml
Couleur Transparent
Surface de culture 84 cm2
Matériau Polystyrène
Forme Rectangulaires
Stérilité Stérile
Traitement de surface Nunclon Delta
Type Plaque à un seul puits
Volume (métrique) de travail 35 ml
Nombre de puits 1
Bords Dimension de la microplaque, rectangle sans coins crantés
Comprend Couvercle
Nbre par carton 90
Nb par paquet 10
Longueur (métrique) 127,76 mm
Largeur (métrique) 85,47 mm
Hauteur (métrique) 32 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.