Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated Multidishes
Code produit. 10183592
Change view
Click to view available options
Nbre de puits:
6
24
Traitement de surface:
Collagène Type I
Poly-D-Lysine
Conditionnement:
20 pièces
Code produit. Nbre de puits Traitement de surface unitSize
10183592 6 Collagène Type I 20 pièces
10599902 6 Poly-D-Lysine 20 pièces
16834881 24 Poly-D-Lysine 20 pièces
3 options
Code produit. 10183592
Marque: Thermo Scientific™ 152034
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Améliorez l’adhérence de cellules à la surface de culture grâce au revêtement de matrice extracellulaire des boîtes multi-puits Thermo Scientific™ Nunc™ avec revêtement en poly-D-lysine ou collagène I.
Améliorez l’adhérence de cellules à la surface de culture grâce au revêtement de la matrice extracellulaire des boîtes multi-puits Thermo Scientific™ Nunc™ avec revêtement de Poly-D-lysine ou de collagène I. Ce revêtement est idéal pour la culture des cellules délicates qui ne se fixent pas aux surfaces de culture cellulaire ayant subi un traitement classique.
  • Stériles et apyrogènes
  • Avec revêtement de poly-D-lysine, un matériau chimiquement synthétisé sans aucun composé d’origine animale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Surface de culture 9,6 cm2
Volume (métrique) du puits 3 ml (puits)
Volume (métrique) utile 3 ml
Type Multi Dish
Nb par paquet 5
Nbre par carton 20
Traitement de surface Collagène Type I
Stérilité Fabrication aseptique
Nbre de puits 6
Longueur (métrique) 128 mm
Largeur (métrique) 86 mm
Type de puits Flat Bottom (F-well)
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.