Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated Multidishes
Description
Améliorez l’adhérence de cellules à la surface de culture grâce au revêtement de la matrice extracellulaire des boîtes multi-puits Thermo Scientific™ Nunc™ avec revêtement de Poly-D-lysine ou de collagène I. Ce revêtement est idéal pour la culture des cellules délicates qui ne se fixent pas aux surfaces de culture cellulaire ayant subi un traitement classique.
- Rendu stérile de manière aseptique et apyrogène
- La poly-D-lysine est un matériau chimiquement synthétisé sans aucun composé d’origine animale
- Le collagène I est d’origine animale
Spécification
Spécification
| Surface de culture | 1,9 cm2 |
| Volume (métrique) du puits | 1 ml (puits) |
| Volume (métrique) utile | 1 mL |
| Type | Multi Dish |
| Diamètre (métrique) externe | 86 mm |
| Nb par paquet | 5 |
| Nbre par carton | 20 |
| Couleur | Transparent |
| Traitement de surface | Poly-D-Lysine |
| Stérilité | Fabrication aseptique |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.