Learn More
Thermo Scientific™ Inserts de culture cellulaire en polycarbonate Nunc™ dans des plaques multipuits
BIOPHARMA
Code produit. p-4522129
Click to view available options
Porosité:
0,4 μm
3 μm
8 μm
Type de récipient:
Plaque de 12 puits
Plaque de 24 puits
Plaque de 6 puits
Surface de culture:
0,47 cm2
1,13 cm2
3,14 cm2
4,1 cm2
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
Code produit. 10387523
Marque: Thermo Scientific™ 140620
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cultivez la plupart des types cellulaires sans revêtement de matrice en cas dʼutilisation dʼinserts avec membrane en polycarbonate en boîtes multipuits Thermo Scientific™ Nunc™.
Caractéristiques :
  • Traitement Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta et test d’adhérence cellulaire
  • Les onglets facilitent la préhension et la manipulation
  • Non toxiques et apyrogènes
Informations relatives à la commande :
Conditionnés en sachets refermables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Insert de culture cellulaire en polycarbonate avec porosité de 0,4 micron dans une plaque à 24 puits
Inserts par plaque 12
Surface de culture 0,47 cm2
Matériau PC (membrane)
Volume (métrique) utile 0,5 ml
Densité des pores < 0,85 x 10^8
Porosité 0,4 μm
Type Insert de culture
À utiliser avec Boîte multi-puits 24
Nb par paquet 12
Nbre par carton 48
Type de récipient Plaque de 24 puits
Couleur Transparent
Traitement de surface Traitées pour la culture cellulaire
Stérilité Stérile
Nbre de puits 24
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.