Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Replication System
Code produit. 10314471
Click to view available options
Format:
384 broches
96 broches
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10314471
Marque: Thermo Scientific™ 250520
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Transférez de petits volumes de matériau d’une plaque à une autre ou répliquez des bibliothèques ADN complètes grâce au système de réplication Thermo Scientific™ Nunc™.
Transférez de petits volumes de matériau d’une plaque à une autre ou répliquez des bibliothèques ADN complètes grâce au système de réplication Thermo Scientific™ Nunc™. Ce système de réplication fonctionne avec les plaques Nunc de 96 et 384 puits.
Idéal pour transférer de petits volumes d’inoculum de plaque à plaque ou sur membrane.
  • Les broches transfèrent 1,0μl de liquide ou 0,1μl aux supports solides
  • Les broches sont composées d’acier inoxydable résistant au feu (pour la stérilisation).
  • Le dispositif d’alignement du copieur Thermo Scientific™ MicroWell™ simplifie la conversion des plaques MicroWell à 96 puits au format à 384 puits
  • Broches en acier inoxydable résistant au feu sur le réplicateur à 384 et à 96 broches.
  • Compatible avec des plaques à 96 et 384 puits et les plateaux OmniTray™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l x H) 4,79 x 3,28 x 5,33 po (121,6 x 83,3 x 135,4 mm)
Matériau Aluminium anodisé avec broches en acier inox
Hauteur (métrique) 135,4 mm
Longueur (impériale) 4,79 po
Longueur (métrique) 121,6 mm
Hauteur (impériale) 5,33 po
Nbre par carton 1
Nb par paquet 1
Largeur (impériale) 3,28 po
Largeur (métrique) 83,3 mm
Format 96 broches
Type de produit Système de réplication de plaque
Plate Compatibility Plaque à 96/384 puits
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.