Learn More
Thermo Scientific™ Films adhésifs Nunc™
Description
Minimisez l’évaporation et protégez les échantillons de la contamination et des déversements avec le film de scellage Thermo Scientific™ Nunc™. Ces adhésifs de scellage sont parfaits pour toutes les applications de dosage. Reposant sur les meilleures normes qualité et certifications du marché, les produits pour les sciences de la vie Nunc offrent des résultats fiables et reproductibles.
- Les films adhésifs de scellage assurent une fermeture hermétique de tous les formats de microplaques
- L’adhésif sensible à la pression n’est pas collant au toucher mais forme une forte liaison à la plaque après l’application d’une pression
- Ces adhésifs de scellage adhèrent à la plaque grâce à un applicateur manuel pratique (disponible séparément, réf. 250050)
Specifications
Specifications
| Couleur | Transparent |
| Solvent Or Alcohol Resistant | Life Science Reagents |
| Description | FILM DE SCELLAGE, POLYESTER NS |
| Matériau | Polyester |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Nbre de puits | 96 |
| Nbre par carton | 100 |
| Nb par paquet | 100 |
| À utiliser avec (application) | Usage général ; protection des échantillons ;ELISA |
| Show More |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.