Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes sérologiques Nunc™
Description
Faites votre choix parmi les diverses options de tailles et de conditionnements pour faire progresser vos recherches en toute confiance grâce aux pipettes sérologiques Thermo Scientific™ Nunc™. Ces pipettes en plastique précises et jetables sont bouchées et stérilisées.
Produit alternatif
Essayez les NOUVELLES pipettes sérologiques Thermo Scientific Nunc avec des spécifications de qualité améliorées et un prix catalogue réduit. Commander dès maintenant
- Niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
- Polystyrène 100 % vierge pour une clarté maximale
- Certifiées apyrogènes
- Graduations transparentes proéminentes avec des marquages d’échelle faciles à lire
- Pointe de pipette ne gouttant pas pour plus de précision
- Conditionnement à code couleur pour une plus grande facilité de tri et de choix de la taille correcte
- Options de conditionnement qui s’adaptent à tous les laboratoires
- Emballage individuel, film en plastique / papier ou en plastique, à décoller ou percer par pression pour une ouverture facile
- Conditionnées en vrac pour une utilisation fréquente, ce qui réduit les déchets d’emballage
- Plusieurs tailles pour une utilisation dans un large éventail d’applications
Spécification
Spécification
| Bouchon d’aspirateur | Oui |
| Matériau | En PS |
| Stérilité | Stérile |
| Quantité | 50/emballage ; 500/boîte |
| Type d’emballage | Conditionnée en vrac, par sachets, fermés |
| Volume (métrique) | 2 ml |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.