Learn More
Thermo Scientific™ Conteneurs de transport et universels Nunc™ avec bouchons
Code produit. p-4525877
Click to view available options
Matériau:
Polystyrène
Polystyrène (résistant aux chocs)
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Étiquette:
Aucune étiquette
Étiquette
Comprend:
Cuillère
Pas de cuillère
Sans cuiller
Conditionnement:
300 pièces
Code produit. 10779081
Marque: Thermo Scientific™ 360585
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Stockez et transportez en toute sécurité du sang, de lʼurine, des matières fécales et dʼautres échantillons grâce à ces récipients de transport universels avec bouchons.
Stockez et transportez en toute sécurité du sang, de lʼurine, des matières fécales et dʼautres échantillons grâce aux récipients de transport et universels Thermo Scientific™ Nunc™ avec bouchons. Ces conteneurs ont été conçus avec des récipients intérieur et extérieur offrant une haute résistance mécanique. Les bouchons sont conçus pour éviter lʼadhésion des gouttelettes sur la surface, ce qui réduit le risque des aérosols. Les produits de laboratoire Nunc sont fabriqués en résine de haute pureté et moulés selon des processus de fabrication ultramodernes. Les produits de laboratoire en plastique offrent une alternative plus sûre par rapport au verre tout en conservant la précision.
Caractéristiques :
Récipients universels
  • Volume utile : 25mL
  • Boîte extérieure disponible en matière transparente ou opaque
  • En polystyrène avec bouchons en polyéthylène (excepté le 374799 dont le corps est en polystyrène avec du polyéthylène, du polystyrène hautement résistant aux chocs et du polystyrène faible densité)
  • Flacons disponibles stériles ou non stériles, avec ou sans spatule pour la manipulation des échantillons solides et semi-solides
  • Certains sont dotés d’une surface d’écriture
  • Volume Testé RCF : 4000
Récipient de transport
  • Polypropylène avec bouchon en polyéthylène ou polystyrène hautement résistant aux chocs avec polyéthylène
  • Le 374799 est constitué dʼun conteneur universel avec zone dʼécriture et spatule dans un conteneur de transport compact
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient universel et de transport
Closure Included Oui
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 25 ml
Certifications/Conformité Les récipients universels et de transport ont été soumis au test de mise sous vide à 95 kPa décrit dans les instructions d’emballage ONU 602/650 relatives au transport de substances infectieuses et d’échantillons diagnostiques. Les récipients universels p
Matériau du bouchon Polyéthylène
Couleur Transparent
Description Récipient universel de 25 ml avec cuiller
Comprend Cuillère
Étiquette Étiquette
Nbre par carton 300
Nb par paquet 50
Valeurs de FCR 4000
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.