Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Nunclon™ Sphera™
Description
Grâce à la surface d’attache cellulaire très basse, les flacons Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ favorisent systématiquement la culture des sphéroïdes et des organoïdes 3 D, vous aidant à la formation de sphéroïdes cancéreux et à la différenciation des cellules-souches pour la modélisation des maladies et la sélection de médicaments.
Principales qualités de la surface de culture Nunclon Sphera :
Optimise la formation de sphéroïdes
- Permettent aux cellules en suspension de se développer avec une adhérence quasi nulle
- Compatible avec de nombreux types de cellules différents et capacité à générer des sphéroïdes
- Permet une croissance cellulaire cohérente et reproductible
Fait croître des cellules cancéreuses en 3 dimensions
- Minimise la variabilité et supporte la formation régulière de sphéroïdes de concert simulant les structures en 3D de la croissance tumorale, ce qui offre un meilleur modèle pour examiner la progression des cellules tumorales et l’efficacité des agents anticancéreux in vitro
Promotion de la formation de corps embryoïdes (EB)
- Offrent une qualité supérieure pour la formation de corps embryoïdes de cellules souches pluripotentes, avec une différenciation spontanée minimale
- Les cellules résultantes sont capables de se différencier en trois couches germinales
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE |
| Description | Style : Erlenmeyer pour trypsinisation |
| Nbre par carton | 24 |
| Nb par paquet | 4 |
| Revêtement de surface | Poly-D-Lysine |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Surface de culture | 75 cm2 |
Durée de conservation
- 4 ans