missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies (±)-Nutlin-3
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Description
- (±)-Nutlin-3 is a small-imidazoline-based mouse double minute 2 (MDM2) protein antagonist which disrupts MDM2-p53 interaction (IC50 = 0.09 μM; Vassilev et al.) MDM2 binds the p53 tumor suppressor protein with high affinity and negatively modulates its transcriptional activity and stability
- By disrupting this interaction, (±)-Nutlin-3 therefore promotes the expression of p53-regulated genes and exhibits potent antiproliferative activity in cells with functional p53, but not in cells with mutated p53 (Vassilev et al.), Gu et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 548472-68-0 |
| Quantité | 1 mg |
| Formule moléculaire | C30H30Cl2N4O4 |
| Pureté | >98% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu