missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nutlin-3a, MedChemExpress

Code produit. 16482908
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16482908

Marque: Medchem Express HY10029

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Nutlin-3a (Rebemadlin), an active enantiomer of Nutlin-3, is a potent murine double minute (MDM2) inhibitor (IC50=90 nM). Nutlin-3a inhibits MDM2-p53 interactions and stabilizes the p53 protein, and induces cell autophagy and apoptosis. Nutlin-3a has the potential for the study of TP53 wild-type ovarian carcinomas.

Nutlin-3a (Rebemadlin), an active enantiomer of Nutlin-3, is a potent murine double minute (MDM2) inhibitor (IC50=90 nM). Nutlin-3a inhibits MDM2-p53 interactions and stabilizes the p53 protein, and induces cell autophagy and apoptosis. Nutlin-3a has the potential for the study of TP53 wild-type ovarian carcinomas.

Spécification

Nom chimique ou matériau Nutlin-3a
CAS 675576-98-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H30Cl2N4O4
Quantité 10 mg
Synonyme Rebemadlin
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (171.97 mM)
SMILES O=C(N1C(C2=C(C=C(C=C2)OC)OC(C)C)=N[C@H]([C@H]1C3=CC=C(C=C3)Cl)C4=CC=C(C=C4)Cl)N5CC(NCC5)=O
Poids moléculaire (g/mol) 581.49
Poids de la formule 581.49
Pourcentage de pureté 96.42%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis