Learn More
Nutlin-3a, MedChemExpress
Code produit. p-200098852
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16489516
Marque: Medchem Express HY10029
MedChemExpress Nutlin-3a (Rebemadlin), an active enantiomer of Nutlin-3, is a potent murine double minute (MDM2) inhibitor (IC50=90 nM). Nutlin-3a inhibits MDM2-p53 interactions and stabilizes the p53 protein, and induces cell autophagy and apoptosis. Nutlin-3a has the potential for the study of TP53 wild-type ovarian carcinomas.
Nutlin-3a (Rebemadlin), an active enantiomer of Nutlin-3, is a potent murine double minute (MDM2) inhibitor (IC50=90 nM). Nutlin-3a inhibits MDM2-p53 interactions and stabilizes the p53 protein, and induces cell autophagy and apoptosis. Nutlin-3a has the potential for the study of TP53 wild-type ovarian carcinomas.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nutlin-3a
CAS 675576-98-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H30Cl2N4O4
Quantité 50 mg
Synonyme Rebemadlin
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (171.97 mM)
SMILES O=C(N1C(C2=C(C=C(C=C2)OC)OC(C)C)=N[C@H]([C@H]1C3=CC=C(C=C3)Cl)C4=CC=C(C=C4)Cl)N5CC(NCC5)=O
Poids moléculaire (g/mol) 581.49
Poids de la formule 581.49
Pourcentage de pureté 96.42%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.