Learn More
Nutlin-3b, MedChemExpress
Code produit. p-200096514
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16489047
Marque: Medchem Express HY15335
MedChemExpress Nutlin-3b is a p53/MDM2 inhibitor with an IC50 of 13.6 μM. Nutlin-3b is 150 times less potent in binding to MDM2 than Nutlin-3a.
Nutlin-3b is a p53/MDM2 inhibitor with an IC50 of 13.6 μM. Nutlin-3b is 150 times less potent in binding to MDM2 than Nutlin-3a.
Spécification
Nom chimique ou matériau Nutlin-3b
CAS 675576-97-3
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H30Cl2N4O4
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (171.97 mM)
SMILES O=C1NCCN(C(N2[C@@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)[C@@H](C4=CC=C(Cl)C=C4)N=C2C5=CC=C(OC)C=C5OC(C)C)=O)C1
Poids moléculaire (g/mol) 581.49
Poids de la formule 581.49
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.