missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Nutrient Broth

Code produit. 30018560
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30018560

Marque: Melford N151001000.0

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

For cultivating a variety of non-fastidious organisms.

For cultivating a variety of non-fastidious organisms.

Dissolve 8 grams in one liter distilled water. Heat solution to boiling with continuous stirring for one minute. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.

Store at room temperature.

Beef Extract: 3 g/L

Pancreatic Digest of Gelatin: 5 g/L

Spécification

Quantité 1 kg
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis