Learn More
Thermo Scientific™ Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit
Code produit. 17818115 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Index d’ARN UD (ensembles 1 à 24)
Index d’ARN UD (ensembles 1 à 96)
Index simples d’ARN (ensembles 1 à 24)
Index simples d’ARN (ensembles 1 à 96)
Kit de déplétion d’ARN ribosomique
Kit de nettoyage pour bibliothèque
Kit de préparation pour bibliothèque d’ARN multibrin
Quantité:
24 préparations
96 préparations
Conditionnement:
24 pièces
96 pièces
Code produit. Type de produit Quantité unitSize
17818115 Kit de préparation pour bibliothèque d’ARN multibrin 24 préparations 24 pièces
17895177 Kit de nettoyage pour bibliothèque 24 préparations 24 pièces
17848115 Kit de nettoyage pour bibliothèque 96 préparations 96 pièces
17828115 Kit de déplétion d’ARN ribosomique 24 préparations 24 pièces
17838115 Kit de déplétion d’ARN ribosomique 96 préparations 96 pièces
17808115 Kit de préparation pour bibliothèque d’ARN multibrin 96 préparations 96 pièces
17825317 Index simples d’ARN (ensembles 1 à 24) 24 préparations 24 pièces
17805227 Index simples d’ARN (ensembles 1 à 96) 96 préparations 96 pièces
17866306 Index d’ARN UD (ensembles 1 à 24) 24 préparations 24 pièces
17895217 Index d’ARN UD (ensembles 1 à 96) 96 préparations 96 pièces
10 options
Code produit. 17818115
Marque: Thermo Scientific™ A39117024
The Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Preparation Kit Modules are designed for a custom build of next-generation sequencing (NGS) workflow on Illumina systems. The modules originally support whole-transcriptome sequencing (human, mouse, rat) and mRNA sequencing (compatible with all species) applications.
The Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit for Illumina Systems is designed for the robust construction of cDNA libraries for strand-specific RNA sequencing on Illumina next-generation sequencing (NGS) systems. The modules bring together the superior features of SuperScript IV Reverse Transcriptase, Dynabeads magnetic particles, and Platinum SuperFi DNA Polymerase, enabling users to obtain high-quality sequencing-ready libraries.
The Invitrogen Collibri Stranded RNA Library Prep Kit for Illumina Systems is designed for the robust construction of cDNA libraries for strand-specific RNA sequencing on Illumina next-generation sequencing (NGS) systems. The modules bring together the superior features of SuperScript IV Reverse Transcriptase, Dynabeads magnetic particles, and Platinum SuperFi DNA Polymerase, enabling users to obtain high-quality, sequencing-ready libraries.
This Collibri Stranded RNA Library Prep Kit Modules supports fast library preparation within 4.5 hours for mRNA or whole transcriptome libraries with 1–25 ng of mRNA-enriched or ribodepleted RNA sample input. Multiplexing of libraries can be carried out using up to 96 single-indexed or unique dual-indexed primers, enabling single-read or paired-end sequencing. The kit is suitable for various-quality RNA samples, including FFPE samples.
Visual cues of process integrity
For maximum convenience, visual cues of process integrity are included throughout the library preparation workflow. Monitor progress of library generation using visual feedback from dyes in critical reagents. The reaction mix changes color in response to the addition of critical components at each step to ensure that library preparation has the highest chance of success. The inert dyes do not interfere with enzymatic reactions and do not compromise sequencing results.
How it works
Full-length Illumina-compatible adaptors are introduced by PCR amplification using Platinum SuperFi DNA Polymerase to construct single-indexed or unique dual-indexed libraries compatible with single-read or paired-end sequencing. The kit contains 24 or 96 either single-indexed barcoded PCR primers (i7) pre-mixed with a universal i5 primer or unique dual-indexed PCR primers that enable multiplexing of up to 96 libraries. Optimized cleanup steps efficiently remove residual primers and adapter/primer dimers while preserving high library yields.
A related product, the Collibri Library Quantification Kit, is recommended for qPCR-based quantifications of libraries before proceeding to sequencing.
Applications
The Collibri Stranded RNA Library Prep Kit is recommended for:
• Gene expression studies
• Alternative splicing analysis
• Non-coding RNA detection and discovery
• Identification of alternative polyadenylation sites
• Gene fusion detection
• Detection of transcript isoforms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage à -20°C
Description Fragmentation, Indexing, Ligation, PCR Amplification, Reverse Transcription
Format Kit
À utiliser avec (application) RNA sequencing; whole transcriptome; mRNA sequencing; small RNA sequencing
Gamme de produits Collibri
Type de produit Kit de préparation pour bibliothèque d’ARN multibrin
Quantité 24 préparations
Taille de l’échantillon 24 preps