Learn More
Tocris Bioscience™ NVP 231
GREENER_CHOICE
Code produit. 18015442
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18015442
Marque: Tocris Bioscience™ 3960/50
Potent, selective and reversible CerK inhibitor
Potent, selective and reversible ceramide kinase (CerK) inhibitor (IC50 = 12 nM in vitro). Displays selectivity for CerK over sphingosine kinases (IC50 ≥100 μM) and other lipid kinases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 362003-83-6
Formule moléculaire C25H25N3O2S
Spécification
Nom chimique ou matériau NVP 231
Quantité 50 mg
Poids de la formule 431.55
Pureté >98%
Poids moléculaire 431.554