Learn More
NVP-ADW742, MedChemExpress
Code produit. 16486467
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16486467
Marque: Medchem Express HY10252
MedChemExpress NVP-ADW742 (ADW742) is an orally active, selective IGF-1R tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 0.17 μM. NVP-ADW742 inhibits insulin receptor (InsR) with an IC50 of 2.8 μM. NVP-ADW742 induces pleiotropic antiproliferative/proapoptotic biologic sequelae in tumor cells.
NVP-ADW742 (ADW742) is an orally active, selective IGF-1R tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 0.17 μM. NVP-ADW742 inhibits insulin receptor (InsR) with an IC50 of 2.8 μM. NVP-ADW742 induces pleiotropic antiproliferative/proapoptotic biologic sequelae in tumor cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau NVP-ADW742
CAS 475488-23-4
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H31N5O
Quantité 5 mg
Synonyme ADW742 GSK 552602A ADW
Informations sur la solubilité DMSO : 19.23 mg/mL (42.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N(C=C2C3=CC=CC(OCC4=CC=CC=C4)=C3)[C@H]5C[C@@H](C5)CN6CCCC6)=NC=N1
Poids moléculaire (g/mol) 453.58
Poids de la formule 453.58
Pourcentage de pureté 98.31%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.