Learn More
NVP-CGM097 sulfate, MedChemExpress
Code produit. 16477006
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16477006
Marque: Medchem Express HY15954B
MedChemExpress NVP-CGM097 sulfate is a potent and selective MDM2 inhibitor with IC50 of 1.7±0.1 nM for hMDM2.
NVP-CGM097 sulfate is a potent and selective MDM2 inhibitor with IC50 of 1.7±0.1 nM for hMDM2.
Spécification
Nom chimique ou matériau NVP-CGM097 sulfate
CAS 1313367-56-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C38H49ClN4O8S
Quantité 100 mg
Synonyme CGM097 sulfate
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (132.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (132.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC(C=C1)=CC=C1[C@@H](C2=CC(OC(C)C)=C(OC)C=C2C3)N(C4=CC=C(N(C[C@@H]5CC[C@@H](N6CC(N(C)CC6)=O)CC5)C)C=C4)C3=O.O=S(O)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 757.34
Poids de la formule 757.34
Pourcentage de pureté 98.53%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.