Learn More
Epredia™ Sachets pour biopsie en nylon Shandon™
Code produit. 12637946 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyen
L
Quantité:
1 000/paquet
200/paquet
500/boîte
500/paquet
Conditionnement:
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
Code produit. 12637946
Marque: Epredia™ 6774011
Garantissez une libre circulation des liquides autour des tissus grâce aux sachets pour biopsie en nylon Epredia™.
Garantissez une libre circulation des liquides autour des tissus grâce aux sachets pour biopsie en nylon Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Réduit le risque de perte des échantillons de petite taille
  • Réduit le transfert des réactifs et des artefacts de pression souvent constatés avec les éponges
  • Retirez rapidement l’échantillon avec un sachet décollable pratique
Dimensions :
  • Les sachets pour biopsies petit format mesurent 31 × 43 mm (1,2 × 1,7 po)
  • Les sachets pour biopsies moyens mesurent 45 × 65 mm (1,8 × 2,6 po)
  • Les sachets pour biopsies grand format mesurent 75 × 85 mm (3 × 3,5 po)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Sachet pour biopsie
Matériau Nylon
Couleur Bleu
Longueur (métrique) 75 mm
Largeur (métrique) 85 mm
Longueur (impériale) 3 in
Largeur (impériale) 3,5 in
Dimensions L
Quantité 500/paquet