Learn More
Cole-Parmer™ Attaches de câbles en nylon
Code produit. 11795748 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Rouge
Longueur (métrique):
10 cm
14 cm
19 cm
20 cm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11795748
Marque: Cole-Parmer™ 0683031
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les attaches continuent à maintenir la tension même dans les environnements à pulvérisation d’huile ou humides. Les attaches-câbles en nylon Cole-Parmer™ ont un mécanisme de verrouillage durable qui maintient en toute sécurité même lorsqu’elles sont utilisées pour attacher des matériaux vibrants ou flexibles.
  • Ces attaches sont moulées par injection de 6/6 nylon, ne se corrodent pas ni s’étirent
  • Application facile des attaches à la main ou utilisation d’un outil tendeur (outil vendu séparément)
  • Les attaches sont reconnues comme un composant agrée UL, ils sont auto-extinguibles conformément à la norme UL94 Flam
  • Classe : V-2 (les modèles 06830-85 et -95 ont un indice de feu UL94-HB)
  • Tous les attaches-câbles de conception solide (A et E sont conformes aux spécifications militaires MS3367, sauf les modèles à usage exceptionnel (06830 -42 et -99 )
  • Les attaches supportent des températures jusqu’à 85°C (185°F) et ont un point de fusion de 257°C (495°F) ; sauf pour les attaches-câbles de conception cannelée qui supportent des températures jusqu’à 75°C (167°F) et ont un point de fusion de 218°C (425°F)
Spécification
Type Attache-câble
Matériau Nylon
Couleur Rouge
Longueur (métrique) 20 cm
Quantité 1 000/paquet
Certifications/Conformité Identification du composant UL
À utiliser avec (application) Application facile des attaches à la main ou utilisation d’un outil tendeur