Learn More
Cole-Parmer™ Attaches de câbles en nylon
Les attaches continuent à maintenir la tension même dans les environnements à pulvérisation d’huile ou humides. Les attaches-câbles en nylon Cole-Parmer™ ont un mécanisme de verrouillage durable qui maintient en toute sécurité même lorsqu’elles sont utilisées pour attacher des matériaux vibrants ou flexibles.
30.50€ - 65.10€
Spécification
Type | Attache-câble |
---|---|
Matériau | Nylon |
Quantité | 1 000/paquet |
Certifications/Conformité | Identification du composant UL |
À utiliser avec (application) | Application facile des attaches à la main ou utilisation d’un outil tendeur |
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11769549
|
Cole-Parmer™
06830-30 |
Blanc | 20 cm |
57.90€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11772753
|
Cole-Parmer™
06830-54 |
Blanc | 14 cm |
49.07€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11795748
|
Cole-Parmer™
06830-31 |
Rouge | 20 cm |
65.10€
1000 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11835302
|
Cole-Parmer™
06830-56 |
Blanc | 19 cm |
60.94€
1000 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11722693
|
Cole-Parmer™
06830-52 |
Blanc | 10 cm |
30.50€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Ces attaches sont moulées par injection de 6/6 nylon, ne se corrodent pas ni s’étirent
- Application facile des attaches à la main ou utilisation d’un outil tendeur (outil vendu séparément)
- Les attaches sont reconnues comme un composant agrée UL, ils sont auto-extinguibles conformément à la norme UL94 Flam
- Classe : V-2 (les modèles 06830-85 et -95 ont un indice de feu UL94-HB)
- Tous les attaches-câbles de conception solide (A et E sont conformes aux spécifications militaires MS3367, sauf les modèles à usage exceptionnel (06830 -42 et -99 )
- Les attaches supportent des températures jusqu’à 85°C (185°F) et ont un point de fusion de 257°C (495°F) ; sauf pour les attaches-câbles de conception cannelée qui supportent des températures jusqu’à 75°C (167°F) et ont un point de fusion de 218°C (425°F)
Spécification
Attache-câble | |
1 000/paquet | |
Application facile des attaches à la main ou utilisation d’un outil tendeur |
Nylon | |
Identification du composant UL |