Learn More
Masterflex™ Bouchon pour Luer-Lock mâle en nylon
Code produit. 11790199
Click to view available options
:
Bouchon Luer-Lock mâle
Code produit. 11790199
Marque: Masterflex™ 4550556
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Complétez vos systèmes de raccords Luer avec ces connecteurs haut de gamme. Les bouchons Luer-Lock mâle en nylon Cole-Parmer™ sont fabriqués conformément à la norme ISO 594-1, inspectés pour être exempts de contaminants et entièrement traçables.
  • Pour un large éventail d’applications, notamment les seringues ou les tubes de petite taille
  • Toutes les pièces répondent à des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue du procédé
  • Choisissez parmi une gamme de tailles avec une variété d’options de connexion
  • Bonne résistance chimique. Température max.235°C  (455°F)
  • Stérilisation en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
  • Tous les orifices femelles peuvent être utilisés avec des connexions à glisser ou Luer lock
  • Des bouchons et couvercles sont également disponibles
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Quantité d’emballage 25/boîte
Max. Operating Temperature (Metric) 235°C