Learn More
Brady™ Nylon Printer Labels for ID Pro Plus, LS 2000 and BradyMarker XC Plus
Code produit. 11578704
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
12,7 mm
25,4 mm
Hauteur (métrique):
7,1 mm
12,7 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable:
7 mm
12,7 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable:
12,7 mm
25,4 mm
Conditionnement:
1 rouleau
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Largeur (métrique) Hauteur (métrique) Hauteur (métrique) de la zone imprimable Largeur (métrique) de la zone imprimable unitSize
11578704 25,4 mm 12,7 mm 12,7 mm 25,4 mm 1 rouleau
11558704 12,7 mm 7,1 mm 7 mm 12,7 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11578704 Sous-traitant Brady™ N° du sous-traitant 232639
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Blank, printable, nylon cloth labels for the ID Pro™ Plus, LS 2000™ and BradyMarker printers.
This material is a UL-Recognised component when printed with R2000 and R5000 dot matrix ribbons.
  • High adhesion
  • Low profile
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Type d’adhésif Acrylic, Permanent
Couleur Yellow
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Nylon Cloth (B-499)
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Equipment and Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking
À utiliser avec (équipement) I.D. PRO Handheld Labeler, LS2000 Labeling System
Étiquettes par rangée 1
Quantité 500 Labels
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -40°F to +194°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +90°C
Épaisseur (impériale) 0.0065 in.
Épaisseur (métrique) 0.17 mm
Répétition verticale (métrique) 22.2 mm
Dimensions (LxW) 12.70 x 25.4 mm
Longueur (impériale) 0.5 in.
Largeur (impériale) 1 in.
Largeur (métrique) 25,4 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 25,4 mm
Hauteur (impériale) 0.5 in.
Hauteur (métrique) 12,7 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 12,7 mm
Alternate Part Number CL-311-499-YL