Learn More
Masterflex™ Raccords filetés pour bague de réduction en nylon, NTP(M) x NTP(F)
Click to view available options
À utiliser avec:
0,25, 0,125 po.
0,375, 0,25 po.
1.0, 0.75 in
Conditionnement:
6 pièces
Description
- Bonne résistance chimique
- Tarés à 200 psi à 25°C
- Utilisable de -40 à 93°C
- Stériliser à l'oxyde d'éthylène (ETO)
Spécification
Spécification
| Matériau | Nylon |
| À utiliser avec | 0,25, 0,125 po. |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Quantité d’emballage | 6/boîte |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 93°C |
| Type de produit | Bague de réduction |