Learn More
Masterflex™ Raccord de réduction en PE
Code produit. 13254440
Click to view available options
À utiliser avec:
Tubulure de 1/4 x 1/8 pouces de dia. int.
Tubulure de 5/8 x 1/4 pouces de dia. int.
Quantité d’emballage:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 13254440
Marque: Masterflex™ 3062228
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces raccords de réduction cannelés, droits et économiques permettent de connecter facilement les circuits de liquide sans utiliser d’outils. Il vous suffit de glisser votre tubulure ou tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint sécurisé.
  • Idéal pour les applications à basse pression
  • Bonne résistance chimique
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Pas de fuites, de restrictions de débit et de temps d’arrêt coûteux
  • Stérilisation par traitement à l’oxyde d’éthylène (ETO) uniquement
  • Plage de températures comprises entre &-46&°C et &+121&°C
Spécification
Matériau Nylon
À utiliser avec Tubulure de 1/4 x 1/8 pouces de dia. int.
Température min. de fonctionnement (métrique) -46°C
Quantité d’emballage 10/boîte
Méthode de stérilisation Oxyde d’éthylène
Max. Operating Temperature (Metric) 121°C
Type de produit Raccords cannelés