missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tige en nylon, 6,35 mm ( 0,25 in) de diamètre, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
30 cm
Conditionnement:
Tube
Conditionnement:
30cm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nylon rod |
| Conditionnement | Tube |
| Numéro MDL | MFCD00133998 |
| Quantité | 30 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu