Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en nylon, 200 mm de diamètre
Click to view available options
Porosité:
160 μm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Maille en nylon carrée de 160 μm
- 200 x 45 mm (dia. x H)
- Température maximale de 70°C
- Les tamis en nylon ne sont pas compatibles avec les tamis en acier inox.
Spécification
Spécification
| Description | Tamis de test en nylon, 160 μm |
| Quantité | 1Each |
| Porosité | 160 μm |
| Type | Test Sieve |
| Matériau | POM et nylon, Nylon |
| Hauteur (métrique) | 45 mm (interne) |
| Diamètre (métrique) externe | 200mm |
| Matériau de la monture | Polyoxyméthylène (POM) |
| Mesh Material | Nylon |
| Format | Square Sheet |