Learn More
Hexafluorophosphate de O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N’,N’-tétraméthyluronium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027102
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11435627 5 g 5g
11445627 25 g 25g
11455627 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11435627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23597.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 94790-37-1 | C11H16F6N5OP | 379.247 g/mol
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate is used as a coupling reagent for solid-phase peptide synthesis. It has been shown to effectively suppress racemization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hexafluorophosphate de O-(1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′ -tétraméthyluronium est utilisé comme réactif de couplage pour la synthèse de peptides en phase solide. Il a été démontré qu’il supprime efficacement la racémisation.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94790-37-1
Formule moléculaire C11H16F6N5OP
Poids moléculaire (g/mol) 379.247
Numéro MDL MFCD00075445
Clé InChI UQYZFNUUOSSNKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hbtu, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu-reagent, o-benzotriazol-1-yl-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyl-uronium-hexafluoro-phosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-1h-benzotriazol-1-yl uronium hexafluorophosphate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
CID PubChem 2733084
Nom IUPAC [Benzotriazol-1-yloxy(diméthylamino)méthylidène]-diméthylazanium ; hexafluorophosphate
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Point de fusion ∼200°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 7328329
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile.
Poids de la formule 379.25
Pourcentage de pureté 98%