Learn More
Chlorhydrate d’O-(4-méthoxybenzyl)hydroxylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15458236
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15458236 1 g 1g
15468236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15458236 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63312.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 876-33-5 | C8H12ClNO2 | 189.64 g/mol
O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylamine hydrochloride is employed in intermediate of pharmaceutical, chemical research and analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’O-(4-méthoxybenzyl)hydroxylamine est utilisé dans des analyses et des recherches pharmaceutiques et chimiques intermédiaires.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 876-33-5
Numéro MDL MFCD01114582
Synonyme o-4-methoxybenzyl hydroxylamine, o-4-methoxyphenyl methyl hydroxylamine, p-methoxybenzyloxyamine, hydroxylamine, o-p-methoxybenzyl, hydroxylamine, o-4-methoxyphenyl methyl, o-p-methoxybenzyl hydroxylamine, o-p-methoxybenzyl-hydroxylamine, o-4-methoxy-benzyl-hydroxylamine, 1-aminooxy methyl-4-methoxybenzene, 1-aminooxy methyl 4-methoxy-benzene
CID PubChem 120426
Nom IUPAC O-[(4-méthoxyphényl)méthyl]hydroxylamine
Spécification
Nom chimique ou matériau O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Couleur Blanc
Formule moléculaire C8H11NO2
Quantité 1 g
Clé InChI MVSMBIBGGPSEHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CON
Poids moléculaire (g/mol) 153.181
Poids de la formule 153.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.