Learn More
O-acétyl N-benzyloxycarbonyl Valganciclovir, Mikromol™
Description
O-acétyl N-benzyloxycarbonyl Valganciclovir
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | O-Acetyl N-Benzyloxycarbonyl Valganciclovir |
| CAS | 194159-22-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | O-Acetyl N-Benzyloxycarbonyl Valganciclovir |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C24 H30 N6 O8 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | L-Valine, N-[(phenylmethoxy)carbonyl]-, 3-(acetyloxy)-2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]propyl ester, [3-acetoxy-2-[(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)methoxy]propyl] (2S)-2-(benzyloxycarbonylamino)-3-methyl-butanoate, O-Acetyl N-CBZ Valganciclovir, O-Acetyl N-Benzyloxycarbonyl Valganciclovir |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H30N6O8/c1-14(2)18(27-24(34)37-9-16-7-5-4-6-8-16)22(33)36-11-17(10-35-15(3)31)38-13-30-12-26-19-20(30)28-23(25)29-21(19)32/h4-8,12,14,17-18H,9-11,13H2,1-3H3,(H,27,34)(H3,25,28,29,32)/t17?,18-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCC(COC(=O)C)OCn2cnc3C(=O)N=C(N)Nc23 |
| Nom IUPAC | [3-acétyloxy-2-[(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)méthoxy]propyl] (2S)-3-méthyl-2-(phénylméthoxycarbonateylamino)butanoate |
| Afficher plus |