Learn More
O-acétylemtricitabine, Mikromol™
Description
O-acétylemtricitabine
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | O-Acetylemtricitabine |
| CAS | 145032-08-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | O-Acetylemtricitabine |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C10 H12 F N3 O4 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 1-[(2R,5S)-2-[(Acetyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-4-amino-5-fluoro-2(1H)-pyrimidinone (9CI), 2(1H)-Pyrimidinone, 1-[2-[(acetyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-4-amino-5-fluoro-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv. |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12FN3O4S/c1-5(15)17-3-8-18-7(4-19-8)14-2-6(11)9(12)13-10(14)16/h2,7-8H,3-4H2,1H3,(H2,12,13,16)/t7-,8+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@@H]1O[C@@H](CS1)N2C=C(F)C(=NC2=O)N |
| Nom IUPAC | [(2R,5S)-5-(4-amino-5-fluoro-2-oxopyrimid-1-yl)-1,3-oxathiolan-2-yl]acétate de méthyle |
| Afficher plus |