Learn More
O-Benzoyllamivudine, Mikromol
Code produit 30462603
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30462603 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462603 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0749.190025
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
O-Benzoyllamivudine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau O-Benzoyllamivudine
CAS 143957-12-4
Noms d’analytes ou de composants O-Benzoyllamivudine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C15 H15 N3 O4 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme O-Benzoyllamivudine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5S)-2-[(benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]- (9CI), 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv. (ZCI), 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-[(benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)- (ZCI)
Formule InChI InChI=1S/C15H15N3O4S/c16-11-6-7-18(15(20)17-11)12-9-23-13(22-12)8-21-14(19)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,12-13H,8-9H2,(H2,16,17,20)/t12-,13+/m0/s1
Type de solution Neat
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](COC(=O)c3ccccc3)O2
Nom IUPAC [(2R,5S)-5-(4-amino-2-oxopyrimidine-1-yl)-1,3-oxathiolan-2-yl]benzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 333.362
Quantité 25 mg
Poids de la formule 333.078 g/mol