Learn More
Sel de sodium, complexone O-crésolphtaléine
Code produit. 10127180 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
Code produit. 10127180
Marque: Thermo Scientific Acros 405750050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62698-54-8
Formule moléculaire C32H28N2Na4O12
Poids moléculaire (g/mol) 724.54
Numéro MDL MFCD00066371
Clé InChI KSMPPVYJZJBIES-UHFFFAOYSA-J
CID PubChem 112916
Nom IUPAC Tétrasodium ; 2-[[5-[1-[3-[[bis(carboxylatométhyl)amino]méthyl]-4-hydroxy-5-méthylphényl]-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-méthylphényl]méthyl-(carboxylatométhyl)amino]acétate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Cresolphthalein complexone sodium salt
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 724.53
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité (for use as a reagent for calcium) passes
Couleur Violet
Quantité 5 g
Forme physique Poudre