Learn More
Acide (-)-O, O’-Dipivaloyl-L-tartarique, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 15472458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15472458 1 g 1g
15482458 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15472458 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56032.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65259-81-6
Formule moléculaire C14H22O8
Poids moléculaire (g/mol) 318.32
Numéro MDL MFCD00066535
Clé InChI UFHJEZDFEHUYCR-YZYOREDDNA-N
CID PubChem 16212279
Nom IUPAC Acide (2R,3R)-2,3-bis[(2,2-diméthylpropanoyl)oxy]butanedioïque
SMILES CC(C)(C)C(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)C(C)(C)C)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-O,O'-Dipivaloyl-L-tartaric acid
Point de fusion 127°C à 132°C
Quantité 1 g
Rotation optique −24° (c=1.7 dans du dioxane)
Sensibilité Hygroscopique
Beilstein 2008171
Synonyme +-dipivaloyl-d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-bis pivaloyloxy succinic acid, d-+-dipivaloyl tartaric acid, pubchem8173, --bis 2,2-dimethylpropionyl-l-tartaric acid, dipivaloyl-l-tartaric acid, +-dipivaloyl-d-tartaricacid, +-dpta, ?-o,o'-di-pivaloyl-l-tartaric acid, +-o,o'-di-pivaloyl-d-tartaric acid
Poids de la formule 318.32
Pourcentage de pureté ≥98%