Learn More
o-Phénantholine, Pharmacopée européenne, 0,1 % p/v, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Conditionnement | Flacon |
| CAS | 66-71-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | o-Phenanthroline |
| Formule moléculaire | C12H8N2 |
| Concentration | 0.1% w/v |
| Clé InChI | DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1 |
| Élément | o-Phenanthroline |
| Nom IUPAC | 1,10-phénanthroline |
| Solvent or Matrix | Water |
| Afficher plus |