Learn More
RETSCH Joint torique pour tamis de test
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
100mm
200mm
305mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Garantit une stabilité maximale et une étanchéité optimale sur tamis empilés
- Disponible en plusieurs tailles, en fonction du diamètre du tamis de test
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Each |
| Type de produit | Joint torique |
| Diamètre (métrique) extérieur | 305mm |