Learn More
Bohlender™ Joint torique
Click to view available options
Matériau:
PTFE
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Filetage GL 18 et tube de 9 x 11 mm de dia. Comme joint pour bouchons à vis BOLA avec ouverture (réf. H 983/ H 984/ H 995 page 88). Convient également aux bouchons GL de la société Duran Group (anciennement schott AG). |
| Quantité | 10/paquet |
| Type de produit | Joint torique |
| Matériau | PTFE |
| Diamètre (métrique) extérieur | 16mm |
| Dimensions | Dia. ext. 16 x dia. int. 10 mm |