Learn More
RETSCH Joint torique pour tamis de test
Code produit. p-8004338 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
100mm
200mm
305mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10506232
Marque: RETSCH 05.114.0045
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Inséré dans la gorge du tamis de test pour assurer une stabilité maximale et une étanchéité optimale sur les tamis empilés. Ces joints toriques pour tamis de test sont disponibles en plusieurs tailles, suivant le diamètre du tamis.
  • Garantit une stabilité maximale et une étanchéité optimale sur tamis empilés
  • Disponible en plusieurs tailles, en fonction du diamètre du tamis de test
Spécification
Quantité 1Each
Type de produit Joint torique
Diamètre (métrique) extérieur 100mm