Learn More
DWK Life Sciences Joint torique en nitrile, pour prises rodées standard de sécurité
Code produit. 15921561 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Taille du joint:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15921561
Marque: DWK Life Sciences 286217705
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Composant du joint rodé de sécurité DURAN™.
Les joints toriques en nitrile pour joints rodés de sécurité DURAN™, associés au bouchon à vis maintiennent la connexion entre le noyau et le manchon.
  • En combinaison avec le bouchon à vis, les joints rodés de sécurité (noyau et manchon) peuvent être scellés hermétiquement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Pour sécuriser le rodage de sécurité ; scellage
Taille du joint NS 45/40
Quantité 10/boîte
Matériau Nitrile