Learn More
o-Terphényle 10000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314477 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314477 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREYS09010012DI
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Terphenyl
CAS 84-15-1
Noms d’analytes ou de composants o-Terphenyl
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H14
Concentration 10000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 1,1':2',1''-Terphenyl, o-Terphenyl (8CI), 1,1'-Biphenyl, 2-phenyl-, 1,2-Diphenylbenzene, NSC 6809
Formule InChI InChI=1S/C18H14/c1-3-9-15(10-4-1)17-13-7-8-14-18(17)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
SMILES c1ccc(cc1)c2ccccc2c3ccccc3
Nom IUPAC 1,2-diphénylbenzène
Solvent or Matrix Dichlorométhane
Industry Type Tests alimentaires
Poids moléculaire (g/mol) 230.3
Quantité 5 x 1 mL
Poids de la formule 230,1096 g/mol