Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de O-tert-butyl-D-sérine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15448566
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15448566
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63874.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78537-14-1
Formule moléculaire C8H18ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 211.686
Numéro MDL MFCD00077108
Clé InChI PCIABNBULSRKSU-FYZOBXCZSA-N
Synonyme h-d-ser tbu-ome.hcl, h-d-ser tbu-ome hydrochloride, o-t-butyl-d-serine methyl ester hydrochloride, ser tbu-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-tert-butoxy propanoate hydrochloride, h-d-ser tbu-ome hcl, o-tert-butyl-d-serine methyl ester hydrochloride, methyl o-tert-butyl-d-serinate-hydrogen chloride 1/1, methyl 2r-2-amino-3-tert-butoxy propanoate hydrochloride
CID PubChem 13571432
Nom IUPAC méthyle (2R)-2-amino-3-[(2-méthylpropane-2-yl)oxy]propanoate ; chlorhydrate
SMILES CC(C)(C)OCC(C(=O)OC)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau O-tert-Butyl-D-serine methyl ester hydrochloride
Couleur Blanc
Beilstein 2041979
Quantité 5 g
Poids de la formule 211.69
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre