Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique O-tert-Butyl-L-serine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7041445
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15477066
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62126.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 17114-97-5 | C8H18ClNO3 | 211.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17114-97-5
Formule moléculaire C8H18ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 211.69
Numéro MDL MFCD00077108
Clé InChI PCIABNBULSRKSU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme h-ser tbu-ome.hcl, o-tert-butyl-l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser tbu-ome hcl, s-methyl 2-amino-3-tert-butoxy propanoate hydrochloride, methyl o-tert-butyl-l-serinate hydrochloride, l-serine, o-1,1-dimethylethyl-, methyl ester, hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-tert-butoxy propanoate hydrochloride, ksc491o3r, h-ser tbu-och3 hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-tert-butoxy propanoate hcl
CID PubChem 16218549
SMILES Cl.COC(=O)C(N)COC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau O-tert-Butyl-L-serine methyl ester hydrochloride
Beilstein 2041979
Nom IUPAC Méthyl 2-amino-3-(tert-butoxy)propanoate chlorhydrate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 211.69
Pourcentage de pureté 98%