Learn More
O-(tert-butyldiméthylsilyl)hydroxylamine, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478710 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11478710 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21001.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 41879-39-4 | Molecular Formula: C6H17NOSi | Molecular Weight: 147.293 g/mol
O-(tert-Butyldimethylsilyl)hydroxylamine (tert-butyldimethylsilyl-O-hydroxylamine)is used to induce the cleavage, during solid supported synthesis of hydroxamic acids. It also finds it uses as a chemical additive and an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’O-(tert-butyldiméthylsilyl)hydroxylamine (tert-butyldiméthylsilyl-O-hydroxylamine)est utilisé pour induire le clivage lors de la synthèse d’acides hydroxamiques prise en charge solide. Il trouve également son application comme additif chimique et comme intermédiaire.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Ne pas conserver à proximité des agents oxydants, de l’eau/humidité et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41879-39-4
Formule moléculaire C6H17NOSi
Poids moléculaire (g/mol) 147.293
Numéro MDL MFCD00054944
Clé InChI SSUCKKNRCOFUPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-tert-butyldimethylsilyl hydroxylamine, o-t-butyldimethylsilyl hydroxylamine, aminoxy-tert-butyldimethylsilane, o-tert-butyldimethylsilylhydroxylamine, o-tert-butyl dimethyl silyl hydroxylamine, h2n-otbs, tbs-onh2, acmc-1asp9, hydroxylamine, tbdms derivative, o-t-butyldimethylsilylhydroxylamine
CID PubChem 4691350
Nom IUPAC O-[tert-butyl(diméthyl)silyl]hydroxylamine
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)ON
Specifications
Point d’ébullition 87°C to 90°C (40mmHg)
Nom chimique ou matériau O-(tert-Butyldimethylsilyl)hydroxylamine
Point de fusion 62°C to 65°C
Quantité 1 g
Sensibilité Moisture sensitive
Numéro UN UN3259
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 147.29
Pourcentage de pureté ≥90%