Learn More
o-Tolidine solution, for spectrophotometric det. of Au, Cl, according to Ellms-Hauser, Honeywell Fluka™
Code produit 15607400 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15607400 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15607400 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 89584500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
for spectrophotometric det. of Au, Cl, according to Ellms-Hauser
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Tolidine solution
Note relative au nom for spectrophotometric det. of Au, Cl, according to Ellms-Hauser
CAS 119-93-7, 7732-18-5, 7647-01-0
Formule moléculaire C14H16N2
Formule linéaire C14H16N2
Numéro MDL MFCD00014773
Numéro UN UN1789
Beilstein 2210640
Densité 1.015 g/cm3
Synonyme o-tolidine, 3,3'-dimethylbenzidine, orthotolidine, diaminoditolyl, 2-tolidine, diaminotolyl, bianisidine, 3,3'-tolidine, 3,3'-dimethylbiphenyl-4,4'-diamine, 4,4'-bi-o-toluidine
Clé InChI NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=CC=C1N)C1=CC=C(N)C(C)=C1
Nom IUPAC 3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 212.30
CID PubChem 8413
ChEBI CHEBI:34320
Poids de la formule 212.29
Qualité Spectrophotometry
Conditionnement Glass Bottle
Quantité 500 mL