Learn More
Acide o-Toluique, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10224810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
5g
Code produit. 10224810
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 118-90-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-90-1
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00002477
Clé InChI ZWLPBLYKEWSWPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-toluic acid, o-toluylic acid, orthotoluic acid, 2-toluic acid, toluic acid, benzoic acid, 2-methyl, o-methylbenzoic acid, 2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, methyl, o-toluate
CID PubChem 8373
ChEBI CHEBI:36632
Nom IUPAC Acide 2-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Toluic acid
Note relative au nom 98+%
Point de fusion 103°C to 105°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.06
Point d’ébullition 258°C to 259°C
Point d’éclair 148°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3C6H4CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 09, 462
Merck Index 14, 9535
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Solide cristallin aciculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • o-Toluic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.