Learn More
o-Toluidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15129193 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
15129193 10 L Récipient en plastique 10L
10245140 500 mL Flacon en verre 500mL
10697102 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 15129193 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139080100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 95-53-4 | C7H9N | 107.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-53-4
Formule moléculaire C7H9N
Poids moléculaire (g/mol) 107.15
Numéro MDL MFCD00007730
Clé InChI RNVCVTLRINQCPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-toluidine, 2-toluidine, o-tolylamine, 2-aminotoluene, 2-methylbenzenamine, ortho-toluidine, o-methylaniline, benzenamine, 2-methyl, o-aminotoluene, o-methylbenzenamine
CID PubChem 7242
ChEBI CHEBI:66892
Nom IUPAC 2-méthylaniline
SMILES CC1=CC=CC=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau o-Toluidine
Note relative au nom 99%
Point de fusion -23.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 199.0°C to 200.0°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire CH3C6H4NH2
Indice de réfraction 1.5710 to 1.5730
Quantité 10 L
Beilstein 12,772
Merck Index 15,9696
Gravité spécifique 1
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.5g/100mL (25°C). Other solubilities: solible in diluted acids,soluble in alcohol and ether,miscible with ethanol
Poids de la formule 107.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide